주요 문서
APO455835693
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H6BrF2NO2/c9-8(10,11)7(14)12-5-3-1-2-4-6(5)13/h1-4,13H,(H,12,14)
InChI key
KYMHHFWTYFGZEK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-22-difluoro-n-2-hydroxyphenylacetamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-22-difluoro-n-2-hydroxyphenylacetamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)