주요 문서
APO455835672
Apollo Scientific Ltd
Ethyl perfluorododecanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
642.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluorododecanoate
Inchi Code
1S/C14H5F23O2/c1-2-39-3(38)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)13(33,34)14(35,36)37/h2H2,1H3
InChI key
UQZFWRDNDBASDI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-perfluorododecanoate
Synonym
Ethyl tricosafluorododecanoate, Ethyl tricosafluorolaurate
Flash Point
96/9mm
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-perfluorododecanoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)