주요 문서
APO455834742
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]benzoate
Inchi Code
1S/C9H7F3O2S/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)15-9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
HQJOBVILQKWFGJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-trifluoromethylsulphanylbenzoate
Synonym
Methyl 4-[(trifluoromethyl)thio]benzoate, 4-(Methoxycarbonyl)phenyl trifluoromethyl sulphide
Flash Point
117/20mm
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-trifluoromethylsulphanylbenzoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)