주요 문서
APO455834456
Apollo Scientific Ltd
3-Amino-4-(isopropylamino)benzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
63-65
Iupac Name
N~1~-isopropyl-4-(trifluoromethyl)-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C10H13F3N2/c1-6(2)15-9-4-3-7(5-8(9)14)10(11,12)13/h3-6,15H,14H2,1-2H3
InChI key
ZNVHJHXDEMIHDL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride
Boiling point
63-65
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)