주요 문서
APO455834314
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
80-86(dec.)
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H6BrFN2/c7-3-1-2-4(9)6(10)5(3)8/h1-2H,9-10H2
InChI key
ZTSHEADNOHWIMO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluorobenzene-12-diamine
Synonym
4-Bromo-3-fluorophenylene-1,2-diamine, 1-Bromo-3,4-diamino-2-fluorobenzene
Boiling point
80-86(dec.)
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluorobenzene-12-diamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)