주요 문서
APO455833649
Apollo Scientific Ltd
3-Phenoxybenzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-phenoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C13H9ClO2/c14-13(15)10-5-4-8-12(9-10)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChI key
TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-phenoxybenzoyl-chloride
Flash Point
174-175/12mm
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-phenoxybenzoyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)