주요 문서
APO455833151
Apollo Scientific Ltd
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
89-94
Iupac Name
4-(4-methyl-1-piperazinyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H17N3/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3
InChI key
MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-4-methylpiperazin-1-ylaniline
Boiling point
89-94
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-4-methylpiperazin-1-ylaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)