주요 문서
APO455833021
Apollo Scientific Ltd
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
190-193
Iupac Name
1-(5-bromo-2-pyrimidinyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12BrN3O2/c11-8-4-12-10(13-5-8)14-3-1-2-7(6-14)9(15)16/h4-5,7H,1-3,6H2,(H,15,16)
InChI key
UTUXFIHDAKRGAT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-5-bromopyrimidin-2-ylpiperidine-3-carboxylic-acid
Boiling point
190-193
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-5-bromopyrimidin-2-ylpiperidine-3-carboxylic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)