주요 문서
APO455832851
Apollo Scientific Ltd
2-(Fur-2-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
87
Iupac Name
2-(2-furyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8O3/c12-11(13)9-5-2-1-4-8(9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
InChI key
QRUHYAWZHFTNEA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fur-2-ylbenzoic-acid
Boiling point
87
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fur-2-ylbenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)