주요 문서
APO455830828
Apollo Scientific Ltd
Isothiazole-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
110.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
60-61
Iupac Name
3-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C4H2N2S/c5-3-4-1-2-7-6-4/h1-2H
InChI key
RKKGUHKROGFETL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/isothiazole-3-carbonitrile
Boiling point
60-61
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/isothiazole-3-carbonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)