주요 문서
APO455830746
Apollo Scientific Ltd
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
39-42
Iupac Name
2-(chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O2/c1-11-6-3-7(12-2)10-5(4-8)9-6/h3H,4H2,1-2H3
InChI key
BWCCPOQIMGGGQX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloromethyl-46-dimethoxypyrimidine
Boiling point
39-42
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloromethyl-46-dimethoxypyrimidine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)