주요 문서
APO455829958
Apollo Scientific Ltd
4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-tert-butyl-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C11H13NS/c1-11(2,3)9-4-6-10(7-5-9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
InChI key
OCGNNCBNRBTUCG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Flash Point
92-94/0.5mm
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)