주요 문서
APO455829257
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.55
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-5-chloro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H4BrClOS/c10-9-7(4-12)6-3-5(11)1-2-8(6)13-9/h1-4H
InChI key
IQQNHUYKNRMBTL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-chlorobenzobthiophene-3-carboxaldehyde
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-chlorobenzobthiophene-3-carboxaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)