주요 문서
APO455828599
Apollo Scientific Ltd
Pentachlorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.35
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3,4,5,6-pentachlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7Cl5N/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10
InChI key
INICGXSKJYKEIV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/pentachlorobenzonitrile
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/pentachlorobenzonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)