주요 문서
APO455827494
Apollo Scientific Ltd
(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride
Inchi Code
1S/C7H11ClO2/c8-7(9)5-6-1-3-10-4-2-6/h6H,1-5H2
InChI key
JOMCRTRTXWWINA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetyl-chloride
Flash Point
110-111/11mm
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)