주요 문서
APO455827292
Apollo Scientific Ltd
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.16
MDL number:
bp
178-180
Iupac Name
4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-2-3-7(11(12)13)8-6(5)4-9-10-8/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
IALDSOZYXPLUMA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-7-nitro-1h-indazole
Boiling point
178-180
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-7-nitro-1h-indazole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)