주요 문서
APO455827235
Apollo Scientific Ltd
1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
216-220
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3.2ClH/c6-1-3-8-4-2-7-5-8;;/h2,4-5H,1,3,6H2;2*1H
InChI key
ZFRZYBZIYLHQTL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-aminoethyl-1h-imidazole-dihydrochloride
Boiling point
216-220
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-aminoethyl-1h-imidazole-dihydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)