주요 문서
APO455826709
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-N,N-diethylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-3-13(4-2)11(14)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
LDUPVXSXLZOQAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-nn-diethylbenzamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-nn-diethylbenzamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)