주요 문서
APO455826049
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Chlorophenyl)piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14ClN.ClH/c12-10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-13-11;/h4-7,11,13H,1-3,8H2;1H
InChI key
POXMBRSBLGHIQE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpiperidine-hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpiperidine-hydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)