주요 문서
APO447397738
Apollo Scientific Ltd
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl difluoromethylether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-(difluoromethoxy)-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoropentane
Inchi Code
1S/C6H4F10O/c7-2(8)5(13,14)6(15,16)4(11,12)1-17-3(9)10/h2-3H,1H2
InChI key
GGMPBPONEOPDTJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22334455-octafluoropentyl-difluoromethylether
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22334455-octafluoropentyl-difluoromethylether
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)