주요 문서
APO444781766
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
310.92
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrIO/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-4H
InChI key
VAVSECWDLQMKNS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-iodobenzaldehyde
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-iodobenzaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)