주요 문서
APO428499386
Apollo Scientific Ltd
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,5-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
GMFHKGUQWAQEIW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-difluoro-2-methoxybenzoic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-difluoro-2-methoxybenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)