주요 문서
APO428499205
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.46
MDL number:
Iupac Name
5-(bromomethyl)-2-chloro-1,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrClF2/c8-3-4-1-5(10)7(9)6(11)2-4/h1-2H,3H2
InChI key
KMIYNRQZRCWRHY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorobenzyl-bromide
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorobenzyl-bromide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)