주요 문서
APO428499111
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c1-2-12-8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
MJFCNALIRFIEAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)