주요 문서
APO428499027
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-ethoxy-2,3-difluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-2-12-6-4-3-5(11)7(9)8(6)10/h3-4H,2,11H2,1H3
InChI key
HQGQPBARTOHEJX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluoroaniline
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluoroaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)