주요 문서
APO428499020
Apollo Scientific Ltd
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
117-120
Iupac Name
[5-methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-6-2-3-8(10(11,12)13)7(4-6)5-9(14)15/h2-4H,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
UMEQVNCETMDPES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
Boiling point
117-120
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)