주요 문서
APO428498984
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO/c1-11-7-4(8)2-3-5(10)6(7)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
ICWULCQRXSKPBC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)