주요 문서
APO428498355
Apollo Scientific Ltd
4-Butoxy-2,6-difluorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-butoxy-2,6-difluorophenol
Inchi Code
1S/C10H12F2O2/c1-2-3-4-14-7-5-8(11)10(13)9(12)6-7/h5-6,13H,2-4H2,1H3
InChI key
NZXOEPFBEOGOTJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorophenol
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorophenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)