주요 문서
APO428498234
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
291.47
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(bromomethyl)-3-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H4BrClF4/c9-3-4-1-2-5(8(12,13)14)6(10)7(4)11/h1-2H,3H2
InChI key
XAILUIBARYCHEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethylbenzyl-bromide
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethylbenzyl-bromide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)