주요 문서
APO428497956
Apollo Scientific Ltd
2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.03
MDL number:
Iupac Name
(2,3-dichloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO2/c9-5-1-2-6(11)4(8(5)10)3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
InChI key
SQADAIPGCGGTQM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-6-fluorophenylacetic-acid
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-6-fluorophenylacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)