주요 문서
APO415184982
Apollo Scientific Ltd
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
121.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,3-dimethylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c1-5(2)3-6-4-5;/h6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
DVPXDZWZLKNLJX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/33-dimethylazetidine-hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/33-dimethylazetidine-hydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)