주요 문서
APO414282167
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4BrFO3/c10-5-2-1-4-3-6(9(12)13)14-8(4)7(5)11/h1-3H,(H,12,13)
InChI key
FVWBDFIZHMHZDT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-7-fluorobenzobfuran-2-carboxylic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-7-fluorobenzobfuran-2-carboxylic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)