주요 문서
APO414280236
Apollo Scientific Ltd
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.94
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5,7-dibromo-1H-indazol-4-ylamine
Inchi Code
1S/C7H5Br2N3/c8-4-1-5(9)7-3(6(4)10)2-11-12-7/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI key
ZEHYMMIFJNTHKV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/57-dibromo-1h-indazol-4-amine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/57-dibromo-1h-indazol-4-amine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)