주요 문서
AOBH9A1B287D
AOBChem
5-nitroisophthalaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-nitroisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO4/c10-4-6-1-7(5-11)3-8(2-6)9(12)13/h1-5H
InChI key
RXACCCLYSOFTFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-nitroisophthalaldehyde-196141.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/196141.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)