주요 문서
AOBH991061C9
AOBChem
(2-bromo-5-fluorophenyl)(morpholino)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.12
MDL number:
Iupac Name
4-(2-bromo-5-fluorobenzoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H11BrFNO2/c12-10-2-1-8(13)7-9(10)11(15)14-3-5-16-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2
InChI key
AJYUNBOMJFGUQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-5-fluorophenyl-morpholino-methanone-87453.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)