주요 문서
AOBH991050E8
AOBChem
ethyl 2-(2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)-2-oxoacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
264.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2-(2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)-2-oxoacetate
Inchi Code
1S/C11H8F4O3/c1-2-18-10(17)9(16)7-5-6(11(13,14)15)3-4-8(7)12/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DAORGVRCFOJTQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-2-2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenyl-2-oxoacetate-82501.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/82501.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)