주요 문서
AOBH990FF75F
AOBChem
2,3-Dichloro-4-isopropoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.9
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3-dichloro-4-isopropoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BCl2O3/c1-5(2)15-7-4-3-6(10(13)14)8(11)9(7)12/h3-5,13-14H,1-2H3
InChI key
BZPJKRLRJCMROZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dichloro-4-isopropoxyphenylboronic-acid-40922.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/40922.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)