주요 문서
AOBH990FF689
AOBChem
4,5-Dichloro-2-(2-methoxyethoxy)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
264.9
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,5-dichloro-2-(2-methoxyethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BCl2O4/c1-15-2-3-16-9-5-8(12)7(11)4-6(9)10(13)14/h4-5,13-14H,2-3H2,1H3
InChI key
VPTJSQLBVWGXSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-5-dichloro-2-2-methoxyethoxy-phenylboronic-acid-39797.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)