주요 문서
AOBH98B85012
AOBChem
5-Chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO/c1-2-11-7-6(9)3-5(8)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
VWGBQMRDTSDSKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine-26606.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26606.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)