주요 문서
AOBH97EBB4ED
AOBChem
5-Chloro-1,3-difluoro-2-iodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.44
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-chloro-1,3-difluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2ClF2I/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
InChI key
PPDYERFJZCTBDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-1-3-difluoro-2-iodobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/56943.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)