주요 문서
AOBH97EBA6B3
AOBChem
1,3-Dibromo-5-chloro-2-ethoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
314.4
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,3-dibromo-5-chloro-2-ethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H7Br2ClO/c1-2-12-8-6(9)3-5(11)4-7(8)10/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
SDPLAFMAGSYHIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-3-dibromo-5-chloro-2-ethoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38601.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)