주요 문서
AOBH961DC526
AOBChem
2-Bromo-2,2-difluoro-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-2,2-difluoro-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H8BrF2NO2/c1-15-7-4-2-6(3-5-7)13-8(14)9(10,11)12/h2-5H,1H3,(H,13,14)
InChI key
GSWXFANTCBUHSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-2-2-difluoro-n-4-methoxyphenyl-acetamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52248.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)