주요 문서
AOBH961DC3AC
AOBChem
(2,5-Difluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
234.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2,5-difluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H9BF2O2/c14-11-7-10(13(16)17)12(15)6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17H
InChI key
WCGLWALGVXFZGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-difluoro-1-1-biphenyl-4-yl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51401.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)