주요 문서
AOBH961DC0F2
AOBChem
3-Bromo-2,5-dimethylbenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-2,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-8(5-11)7(2)9(10)4-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
HCIMLDNNWNXIGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-5-dimethylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38701.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)