주요 문서
AOBH961DC03B
AOBChem
4-Bromo-2-chloro-5-methoxyphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.48
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO2/c1-11-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8/h2-3,10H,1H3
InChI key
OCBTVVTVZLPKBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37603.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)