주요 문서
AOBH961DBEA3
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10BrFO2/c1-6(2)14-9-4-3-8(12)7(5-13)10(9)11/h3-6H,1-2H3
InChI key
OHIKSLIDZBTJJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17631.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)