주요 문서
AOBH945511B8
AOBChem
1-(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.04
MDL number:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-fluoro-3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-4(11)6-2-5(8)3-10-7(6)9/h2-4,11H,1H3
InChI key
WWCXWHCEIGTHSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-bromo-2-fluoropyridin-3-yl-ethanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17957.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)