주요 문서
AOBH94551055
AOBChem
Methyl 3,5-dichloro-4-ethoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.09
MDL number:
Iupac Name
methyl 3,5-dichloro-4-ethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O3/c1-3-15-9-7(11)4-6(5-8(9)12)10(13)14-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
FJFFMHPWJYLMOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-5-dichloro-4-ethoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38338.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)