주요 문서
AOBH94550ED1
AOBChem
5-Chloro-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O2/c1-15-8-5(4-14)2-6(10)3-7(8)9(11,12)13/h2-4H,1H3
InChI key
QDLQUIMPKNUFEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-methoxy-3-trifluoromethyl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22006.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)