주요 문서
AOBH7BADE65E
AOBChem
Ethyl 5-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
295.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H9BrF2O3/c1-3-16-10(14)5-4-6(11)9(15-2)8(13)7(5)12/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
URESHCPKOBQPGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-5-bromo-2-3-difluoro-4-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37441.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)